Merck
W263907
Sigma-Aldrich
Linalyl butyrate
≥95%, FG
Synonim(y):
3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-yl butyrate, 3,7-dimethylocta-1,6-dien-3-yl butanoate, Butyric acid linalyl ester, Linalool butyrate, Linalyl 3-methylpropionate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.34
Numer FEMA:
2639
Numer WE:
Nr Rady Europy:
276
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.050
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.45 (lit.)
bp
80-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; fruity; floral; sweet
ciąg SMILES
CCCC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C14H24O2/c1-6-9-13(15)16-14(5,7-2)11-8-10-12(3)4/h7,10H,2,6,8-9,11H2,1,3-5H3
Klucz InChI
FHLGUOHLUFIAAA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 983-987 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl butyrate when used as a fragrance ingredient is presented.
Polina D Blagojević et al.
Chemistry & biodiversity, 12(8), 1237-1255 (2015-08-13)
The plant volatile profile and the essential-oil chemical composition change during the storage of plant material. The objective of this study was to develop a mathematical model able to predict, explain, and quantify these changes. Mathematical equations, derived under the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W263907-250G-K4061837545382
W263907-4KG-K4061837545399
W263907-9KG
W263907-9KG-K
W263907-SAMPLE-K4061837515774
W263907-1KG
W263907-1KG-K4061837545375
W263907-250G
W263907-4KG
W263907-SAMPLE