Kluczowe dokumenty
W334812
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
natural, FG
Synonim(y):
Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.18
Numer FEMA:
3348
Beilstein:
1744723
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
8.028
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
gęstość pary
4.5 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
granice wybuchowości
10.1 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4221 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
mp
−10.5 °C (lit.)
Powiązane kategorie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
W33480443858146870
Heptanoic acid natural, FG
W334812
Heptanoic acid
Heptanoic acid 97%, FG
W334804
Heptanoic acid
Heptanoic acid analytical standard
43858
Heptanoic acid
Heptanoic acid 96%
146870
Heptanoic acid
grade
FG, Kosher, Halal, natural
grade
FG, Fragrance grade, Kosher
grade
analytical standard
grade
-
food allergen
no known allergens
food allergen
no known allergens
food allergen
-
food allergen
-
agency
meets purity specifications of JECFA
agency
follows IFRA guidelines
agency
-
agency
-
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
see Safety & Documentation for available documents
documentation
-
documentation
-
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4221 (lit.)
Opis ogólny
Heptanoic acid is a short-chain fatty acid mainly found in the flavor volatiles of cheese[1], green tea[2], fruits of Malpighia glabra L[3] and flowers of oyster rhoeo.[4]
Zastosowanie
  • Identification of Short-Chain Fatty Acids for Predicting Preterm Birth in Cervicovaginal Fluid Using Mass Spectrometry.: This research identifies Heptanoic acid among other biomarkers in cervicovaginal fluid that could predict preterm birth, demonstrating its potential in prenatal diagnostics (Hur et al., 2024) (Hur et al., 2024).
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
  • Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Volatile constituents of fruits of Malpighia glabra L.
    Casadebaig J, et al.
    J. Essent. Oil Res., 12(6), 677-678 (2000)
    Quantitative changes in volatile components of green tea during development of tea shoots.
    Oyaizu T, et al.
    Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (2002)
    A rapid method for the quantitative determination of short-chain free volatile fatty acids from cheese.
    Innocente N, et al.
    Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(8), 3321-3323 (2000)
    Comparison of the odor concentrates by SDE and adsorptive column method from green tea infusion.
    Shimoda M, et al.
    Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(6), 1616-1620 (1995)
    L Grislain et al.
    European journal of drug metabolism and pharmacokinetics, 15(4), 339-345 (1990-10-01)
    After oral administration of amineptine (7-[(10-11)-dihydro-5H-dibenzo(a,d)cycloheptane-5yl] amino heptanoic acid), an original tricyclic antidepressant, seven metabolites were isolated from urine and plasma of rat, dog and man. The metabolic pathways were similar for the three species studied. The two major pathways