Kluczowe dokumenty
W361305
ε-Decalactone
≥99%
Synonim(y):
7-Butyl-2-oxepanone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
agency
meets purity specifications of JECFA
Próba
≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
bp
117 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Organoleptyczne
coconut; creamy; sweet
ciąg SMILES
CCCCC1CCCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
YKVIWISPFDZYOW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W361305-1KG | 4061837906121 |
W361305-100G | 4061837906114 |
W361305-1G | |
W361305-25G | 4061837906138 |
W361305-SAMPLE |