Kluczowe dokumenty
06433
Supelco
Amberlite IRA-410 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-25 mesh, matrix styrene/divinylbenzene (gel)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Amberlite IRA-410 chloride form, chloride form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 20-25 mesh
gęstość pary
<1 (vs air)
opis
strongly basic
Formularz
beads
temp. samozapłonu
800 °F
Parametry
40 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
wilgoć
45-51%
metody
LPLC: suitable
strata
~45% loss on drying, 110 °C
Matryca
styrene/divinylbenzene (gel)
grupa aktywna macierzy
benzyldimethyl(2-hydroxyethyl)ammonium functional group
wielkość cząstki
20-25 mesh
600-750 μm
pH robocze
0-14
pojemność
1.25 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
InChI
1S/C13H20NO.C10H10.ClH/c1-4-12-7-5-6-8-13(12)11-14(2,3)9-10-15;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;/h4-8,15H,1,9-11H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;1H/q+1;;/p-1
Klucz InChI
DPRMXNMXCFHCAS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Chlorek Amberlite IRA-410 może być stosowany jako materiał kolumnowy do oczyszczania surowej lipazy otrzymanej z Bacillus circulans i pozakomórkowej lipazy z Bacillus licheniformis MTCC 6824 metodą chromatografii anionowymiennej. Może być również stosowana jako żywica jonowymienna do odzyskiwania amylaz ze słodu kukurydzianego za pomocą chromatografii ze złożem rozszerzonym.
Silnie zasadowa żywica anionowymienna (typu II) do uzdatniania wody, usuwania jonów jodu, neutralizacji roztworów, wychwytywania barwników ksantanowych i ksantenowych itp.; lepsza wydajność regeneracji niż żywica zasadowa typu I.
Informacje prawne
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Study of amylases recovery from maize malt by ion-exchange expanded bed chromatography.
Biazus JPM, et al.
Process Biochemistry (Oxford, United Kingdom), 41(8), 1786-1791 (2006)
An extra-cellular alkaline metallolipase from Bacillus licheniformisMTCC 6824: purification and biochemical characterization.
Chakraborty Kajal and Raj RP
Food Chemistry, 109(4), 727-736 (2008)
Preparation of eicosapentaenoic acid concentrates from sardine oil by Bacillus circulans lipase.
Chakraborty K, et al.
Food Chemistry, 120(2), 433-442 (2010)