Kluczowe dokumenty
422843
Potassium trifluoromethanesulfonate
98%
Synonim(y):
Potassium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid potassium salt
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.K/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Klucz InChI
GLGXXYFYZWQGEL-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
It may be used in the following studies:
- As a template source for constructing the heterotopic isothiosemicarbazide-based macrocyclic ligand.
- As a supporting electrolyte in the electrochemical study of evidence for gold anion in ethylenediamine.
- As a reagent in the synthesis of imidazolium salt, 3-methyl-1-(3R,3aR,6S,6aR)-[6-(benzyloxy)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl]imidazolium trifluoromethanesulfonate.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?