Merck
733261
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5F2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463
gęstość
1.207 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
Klucz InChI
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
124.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
51.1 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)