Kluczowe dokumenty
476633
Amberlite™ IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Amberlite™ IRA-67 free base, free base
Poziom jakości
Formularz
beads
wilgoć
~60%
metody
LPLC: suitable
Matryca
Acrylic (gel)
grupa aktywna macierzy
tertiary amine
wielkość cząstki
500-750 μm
pojemność
1.6 meq/mL by wetted bed volume
metoda separacji
anion exchange
ciąg SMILES
N(CCCNC(=O)C=C)(C)C.O(CCC=C)\C=C\O\C=C\OCCC=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
Klucz InChI
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
Postać fizyczna
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)