94136
Lewatit® VP OC 1065 Ion Exchange Resin
15-50 mesh, weakly basic, anionic
Synonim(y):
adsorbent polimerowy
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Lewatit® VP OC 1065, weakly basic anion exchange resin
Poziom jakości
Formularz
beads
metody
LPLC: suitable
strata
~50% loss on drying
Matryca
styrene-divinylbenzene
grupa aktywna macierzy
trimethylamine
wielkość cząstki
~0.5 mm
pojemność
1.4 meq/mL
metoda separacji
anion exchange
Opis ogólny
Zastosowanie
- Pomiar właściwości fizykochemicznych i izoterm adsorpcji CO(2), N(2), Ar, O(2) i H(2)O dla Purolite A110 i Lewatit VP OC 1065 do zastosowań w bezpośrednim wychwytywaniu powietrza...: Niniejsze badania przedstawiają szczegółową analizę 2245 VP OC 1065 pod kątem bezpośredniego wychwytywania powietrza, podkreślając jego efektywne zdolności adsorpcyjne i potencjał do zastosowań w wychwytywaniuCO2 na dużą skalę, co ma zasadnicze znaczenie dla walki ze zmianami klimatu (Low et al., 2023).
- Bezpośrednie wychwytywanie CO(2) z powietrza za pomocą żywicy aminowej: Badanie modelowania molekularnego procesu wychwytywania CO(2)..: Bada teoretyczne podstawy wychwytywaniaCO2 przy użyciu 2245 VP OC 1065, zapewniając wgląd w interakcje molekularne i skuteczność tej żywicy w usuwaniu gazów cieplarnianych z atmosfery (Buijs i de Flart, 2017).
- Stability of a Benzyl Amine Based CO(2) Capture Adsorbent in View of Regeneration Strategies..: Badanie trwałości i potencjału regeneracji 2245 VP OC 1065 w procesach wychwytywaniaCO2, kluczowe dla jego ekonomicznej i praktycznej przydatności w zastosowaniach przemysłowych (Yu et al., 2017).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)