Merck
92988
Supelco
(2RS,3SR)-2-Methylisocitric acid sodium salt
≥95.0% (GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O7 · xNa+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.15 (free acid basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (GC)
warunki przechowywania
desiccated
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[C@]([C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O.O[C@@]([C@H](CC(=O)O)C(=O)O)(C)C(=O)O
InChI
1S/2C7H10O7/c2*1-7(14,6(12)13)3(5(10)11)2-4(8)9/h2*3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t2*3-,7-/m10/s1
Klucz InChI
KTKGACLAXAFYNU-WNSGUHBHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)