Merck
510483
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel(II)
About This Item
Wzór liniowy:
Ni(C5H4C2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
przydatność reakcji
core: nickel
tw
90 °C (lit.)
gęstość
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ni].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ni/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
Klucz InChI
VWHXTCKWIVCDGV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Atomic number of base material: 28 Nickel
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.