Merck
261858
Sigma-Aldrich
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
99%
Synonim(y):
6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H6N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
mp
129-131 °C (lit.)
rozpuszczalność
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
grupa funkcyjna
nitrile
ciąg SMILES
COc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2OS/c1-12-6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-10)11-7/h2-4H,1H3
Klucz InChI
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole has been used in the synthesis of:
  • firefly luciferin via condensation with cysteine
  • luciferin β-glycosides, substrates for novel ultrasensitive enzyme assays
Luciferin intermediate.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis of luciferin glycosides as substrates for novel ultrasensitive enzyme assays.
Amess R, et al.
Carbohydrate Research, 205, 225-233 (1990)
Analogs of firefly luciferin.
White EH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(7), 2344-2348 (1965)