G11950
Guanine
98%
Synonim(y):
2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
mp
>300 °C (lit.)
rozpuszczalność
hydrochloric acid: soluble 5 M, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow-green
ciąg SMILES
NC1=Nc2[nH]cnc2C(=O)N1
InChI
1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Klucz InChI
UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3