Key Documents
57061
Supelco
Supelclean LC-WCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pkg of 54 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
3 mL
macierz
silica gel
grupa aktywna macierzy
WCX phase
carboxylic acid
średnica
40-45 μm
wielkość porów
60 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
ion exchange
Opis ogólny
Supelclean LC-WCX SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokoły
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.