Merck
57492-U
Supelco
Supel Swift HLB SPE Tubes
weight 60 mg (bed), volume 3 mL, pk of 54 ea
Synonim(y):
polimerowa rurka do SPE
About This Item
Kod UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
opis
detection: MS friendly
Poziom jakości
linia produktu
Supel
opakowanie
pk of 54 ea
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
425-500 m2/g
pojemność
3 mL
masa
60 mg (bed)
wielkość cząstki
40-75 μm (>90%)
wielkość porów
80-210 Å pore size
Opis ogólny
5225 Swift HLB to kopolimerowa faza do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) składająca się zarówno z hydrofilowych, jak i lipofilowych grup funkcyjnych. Faza ta jest idealna do ekstrakcji szerokiej gamy związków z próbek wodnych, w tym próbek żywności i próbek środowiskowych, a także próbek biologicznych (np. surowicy i osocza). Ze względu na hydrofilowe i lipofilowe właściwości zrównoważone (HLB), materiał polimerowy może selektywnie zatrzymywać szeroką gamę związków o różnych polaryzacjach i wartościach LogP. Tradycyjna metoda HLB SPE wykorzystuje pięcioetapowy proces przygotowania próbki, który zwykle obejmuje kondycjonowanie sorbentów rozpuszczalnikiem organicznym, a następnie etap równowagi w celu przywrócenia sorbentów do warunków ładowania próbki. Konstrukcja produktu pozwala na bezpośrednie załadowanie próbki na złoże sorbentu, eliminując w ten sposób kondycjonowanie wkładu. Ta cecha produktu może zarówno zaoszczędzić czas, jak i uprościć przygotowanie próbki, co może również służyć do zmniejszenia błędów przetwarzania próbek.
Informacje prawne
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Supel™ Swift HLB SPE is a polymeric sorbent with lipophilic and hydrophilic functional groups used for solid phase extraction of a wide range of analytes with different polarities. It saves time, offers faster flow rates, and minimum signal enhancement/suppression.