Key Documents
52781-U
Supelco
Discovery® DSC-MCAX SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 108
zakres etykietowania
8.4% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
1 mL
0.06 meq/g capacity
macierz
silica gel base material (irregulary shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) bonding
sulfonic acid bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
70 Å pore size
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
mixed mode
Opis ogólny
Retention Mechanism: Mixed-Mode Cation Exchange (reversed-phase and cation-exchange)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous Solutions (biological fluids, water)
  • Packed bed contains both octyl (C8) & benzene sulfonic acid (SCX) bondings
  • Dual retention mechanism broadens retention for a range of neutral, basic, acidic and zwitterionic compounds
  • Developed for superior selectivity/ sample clean up when isolating basic compounds from biological fluids
  • Greater ion-exchange capacity for isolating polar basic and zwitterionic compounds
  • Can be used to fractionate basic/ zwitterionic compounds from acidic and neutral compounds
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)