Kluczowe dokumenty
52737-U
Supelco
Discovery® DSC-WCX SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
linia produktu
Discovery®
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
1 mL
0.15 meq/g total capacity
Matryca
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
carboxypropyl bonding
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
Opis ogólny
Retention Mechanism: Cation exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • A polymerically bonded, ethylenediamine triacetic acid phase with a pKa of 4.8
  • Counter ion is Na+
  • Ion exchange capacity is ∼ 0.15 meq/g
  • Carries a negative charge at pH 6.8 or above
  • A pH of 2.8 or below neutralizes this phase for easier elution of strong cationic analytes that are neutralized only at extreme basic conditions
  • Typically used when dealing with very strong cationic (high pKa) compounds that may be irreversibly retained on strong cation exchangers
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>464.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 240 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokoły
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.