Kluczowe dokumenty
504920
Supelco
Supelclean LC-SCX SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
Materiały
polypropylene tube
Właściwości
endcapped
skład
bed wt., 100 mg
opakowanie
pk of 108
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
1 mL
grupa aktywna macierzy
SCX phase
SCX
średnica
40-45 μm
wielkość porów
60 Å
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
ion exchange
Opis ogólny
Rurki 949 LC-SCX SPE składają się z krzemionki związanej kwasem sulfonowym z przeciwjonami Na+. Mogą być stosowane do silnej wymiany kationów, antybiotyków, leków, zasad organicznych, aminokwasów, katecholamin, herbicydów, kwasów nukleinowych i zasad, nukleozydów i środków powierzchniowo czynnych.
Zastosowanie
949 Rurka LC-SCX SPE Tube może być używana do ekstrakcji do fazy stałej związków β-agonistycznych w próbkach paszy i zafałszowań w odchudzającej żywności funkcjonalnej przed ich kwantyfikacją technikami chromatograficznymi.
Informacje prawne
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A GC-EI-MS-MS Method for Simultaneous Determination of Seven Adulterants in Slimming Functional Foods.
Li Y, et al.
Journal of Chromatographic Science, 50(10), 928-933 (2012)
Simultaneous determination of cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed by SPE coupled to UPLC.
Qu CH, et al.
Chromatographia, 73(3-4), 243-249 (2011)
Produkty
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protokoły
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.