Kluczowe dokumenty
21521
SGE Guided Plunger syringes
5F-GP (fixed needle), volume 5 μL, SGE 001400, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm, needle size 26 ga
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga
Właściwości
needle type LTN (fixed)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 001400
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.47 mm
pojemność
5 μL
Opis ogólny
Extended barrel guides plunger during injection.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)