Kluczowe dokumenty
24412
SGE Guided Plunger syringes
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 5RGP
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga
Właściwości
removable needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 001450
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.47 mm
pojemność
5 μL
kompatybilność
for use with SGE 5R-GP
Opis ogólny
Extended barrel guides plunger during injection.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)