Kluczowe dokumenty
24436
SGE Needles for RN syringes
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga
opis
N5-5
replacement needles
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 036110
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.47 mm
pojemność
5 μL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)