Kluczowe dokumenty
24437
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
26 ga
opis
replacement needles
opakowanie
pkg of 5 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 037110
pojemność
10 μL
Opis ogólny
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)