Key Documents
509272
SGE Microvolume Syringe
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
cone tip stainless steel needle (point style 1)
rozmiar igły
26 ga
opis
Plunger-in-needle syringe
Właściwości
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 000570
igła dł. × śr. zewn.
70 mm × 0.47 mm
pojemność
1 μL
Opis ogólny
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
  • nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
  • full sample displacement
  • plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
  • no sample carryover
  • improved sample volume reproducibility
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)