Z183601
Cryo-apron®
size 24 in. × 42 in.
Synonim(y):
Fartuch kriogeniczny
About This Item
Kod UNSPSC:
46181501
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
TempShield CA42
rozmiar
24 in. × 42 in.
Opis ogólny
Zapewnia ochronę w ekstremalnych warunkach. Odporność na rozpuszczalniki/chemikalia. Oddychająca, antystatyczna i wolna od azbestu. 100% wodoodporność. Odwracalny. Regulowane paski na szyi i w talii.
Informacje prawne
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)