20889
Hamilton® HPLC syringes
1725RNR, volume 250 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Polecane produkty
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
rozmiar igły
22 ga (blunt tip)
Właściwości
blunt tip
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 81165
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
250 μL
kompatybilność
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)