Kluczowe dokumenty
20886
Hamilton® HPLC syringes
1702RNR, volume 25 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
rozmiar igły
22s ga (blunt tip)
Właściwości
blunt tip
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80265
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
25 μL
kompatybilność
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)