Kluczowe dokumenty
28614-U
Hamilton® 701N syringe
701N (Slimline), volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
bevel tip stainless steel (point style 2)
rozmiar igły
26s ga (bevel tip)
Właściwości
Microliter
Syringe, Fixed Needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 203072
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with CTC A200S PAL Instruments (cemented needle)
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)