Kluczowe dokumenty
HAM204001
Hamilton® chromatography syringe
for ThermoFinnigan GC Autosampler, model, 701 N, cemented needle, volume × L 10 μL × 50 mm, needle gauge 26s
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
Microliter syringe
klasa czystości
for chromatography
Właściwości
autoclavable: no
model 701 N, cemented needle
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
igła śr. wewn. × śr. zewn.
0.13 mm × 0.483 mm
grubość igły
26s
pojemność × dł.
10 μL × 50 mm
Opis ogólny
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)