Kluczowe dokumenty
29604-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle
rozmiar igły
23s-26s ga
Właściwości
needle type N (cemented needle)
point style 1
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 203362
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1