Kluczowe dokumenty
29603-U
Hamilton® syringe for CTC GC PAL
701N, volume 10 μL, needle size 23s ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiały
cone tip stainless steel needle
rozmiar igły
23s ga
Właściwości
needle type N (cemented needle)
point style 1
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 203361
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
10 μL
kompatybilność
for use with CTC GC PAL
Opis ogólny
Strzykawka 1363 do CTC GC PAL oferuje następujące zalety:
  • Zero przenoszenia.
  • Innowacyjna, cementowana konstrukcja igły, która eliminuje wszelkie interakcje między próbką a klejoną powierzchnią.
  • Regulowany tłok chroni końcówkę tłoka przed ściśnięciem.
  • Unikalna konstrukcja kołnierza, która za każdym razem ustawia strzykawkę we właściwej pozycji.
  • Bardziej odporny chemicznie i odporny na temperaturę uszczelniacz PTFE/polimer do końcówki tłoka.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)