Kluczowe dokumenty
509620
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 10 mL, 10MDR-VLLMA-GT, needle size (not included)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
(not included)
Właściwości
Pre-fitted with Luer Lock Valve
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008970
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Strzykawki SGE [objętość 10 ml, rozmiar igły (brak w zestawie)] wyposażone w zawór Luer Lock, model: 10MDR-VLLMA-GT.
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówek tłoka z PTFE i stożków Luer KEL-F.
  • Strzykawki autoklawowalne, ale konieczne jest usunięcie tłoka.
  • Posiadają pasowanie interferencyjne między końcówką tłoka a cylindrem, które poprawia właściwości uszczelniające strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)