Kluczowe dokumenty
509612
Syringes Fitted with Luer Lock Valve (509353)
volume 5 mL, 5MDR-VLLMA-GT
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
glass syringe
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
Pre-fitted with Luer Lock Valve
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008770
pojemność
5 mL
Opis ogólny
Strzykawki wyposażone w zawór Luer Lock (509353):
  • Idealne do materiałów żrących, radioaktywnych lub sterylnych.
  • Zdejmowany uchwyt minimalizuje przenoszenie ciepła z dłoni na próbkę, ułatwiając trzymanie strzykawki.
  • Dokładność i powtarzalność do +/- 1%.
  • Możliwość naprawy w terenie.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)