Kluczowe dokumenty
509396
SGE Gas Tight Syringe, Removable Needle
2.5MDR-GT, volume 2500 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonim(y):
SYRINGE SGE 2.5ML, GAS TIGHT
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
rozmiar igły
23 ga
Właściwości
removable needle
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SGE 008500
igła dł. × śr. zewn.
50 mm × 0.63 mm
pojemność
2500 μL
Opis ogólny
Gazoszczelna strzykawka SGE ze zdejmowaną igłą, model: 2,5MDR-GT (objętość 2,5 ml, rozmiar igły 23 ga (końcówka skośna), dł. igły × śr. zewnętrzna 50 mm × 0,63 mm)
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego, końcówki tłoka z PTFE i stożków Luer KEL-F.
  • Strzykawki autoklawowalne, ale tłok powinien zostać usunięty.
  • Charakteryzują się pasowaniem interferencyjnym między końcówką tłoka a cylindrem, co poprawia właściwości uszczelniające strzykawki.
  • Maksymalna obojętność dla próbek ciekłych lub gazowych.
  • Nadaje się do ręcznych dozowników/rozcieńczalników.
  • Wysoka dokładność dozowanej objętości.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)