Kluczowe dokumenty
30277-U
Supelco
Tedlar® Gas Sampling Bag
1L for EPA TCLP Method
Synonim(y):
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
1L Tedlar® Gas Sampling Bag for EPA TCLP Method, pkg of 10 bags
Materiały
Tedlar® PVDF film
Poziom jakości
agency
EPA 1311 (Toxicity Leaching Procedure)
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
opis
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
opakowanie
pkg of 10 bags
torebka szerokość × dł.
7 in. × 9 in.
dopasowywanie
fitting for Zero Headspace Extractor (ZHE)
Zastosowanie
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Opis ogólny
Procedura EPA TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) została wdrożona w 1990 roku w celu określenia mobilności zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych obecnych w cieczach, ciałach stałych i odpadach wielofazowych. Zgodnie z tą procedurą, system tłokowy napędzany ciśnieniem, Zero Headspace Extractor (ZHE), przepycha płynne odpady przez filtr z włókna szklanego do worka Tedlar w celu późniejszej analizy.
Supelco oferuje nasz jednorazowy 1-litrowy worek Tedlar do użytku z ekstraktorem Zero Headspace (ZHE). Jest on wyposażony w pojedynczą przegrodę ze stali nierdzewnej, która została zaprojektowana do podłączenia do dostępnych na rynku naczyń ekstrakcyjnych za pomocą specjalnego adaptera ze stali nierdzewnej (nie sprzedawanego przez Sigma-Aldrich).
Tedlar is recommended in several US EPA methods for sampling VOCs and sulfur compounds. Our Tedlar is made from a high-quality 2 mil Tedlar film for superior inertness, impermeability, sample integrity and good recovery data. Our Push Lock Valve (PLV) and seam-sealing process ensure that these bags are sturdy and virtually leak-proof, even under the most demanding sampling and shipping conditions.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)