Z279102
Tedlar® gas sampling bag
septum, capacity, 1.6 L
Synonim(y):
Saint Gobain D1075018
About This Item
Kod UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Właściwości
capacity 1.6 L
opakowanie
pack of 1 ea
dł. × szerokość
9 in. × 9 in.
dopasowywanie
septum
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- EPA cited
- Flexible
- Will not contaminate sample
Reusable 2 mil thick bags made of Tedlar® PVDF fluoropolymer film for sampling gases. Available with either a nickel-plated brass on/off valve that accepts 1/4 in. I.D. tubing or with a PTFE/silicone septum in a PP housing for use with a syringe needle.
Applications include sampling: carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, radon, and mercaptans.
Informacje prawne
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z279102-1EA | 4061833299746 |