Kluczowe dokumenty
SU860104
Supelco
Vials, crimp top, for Thin Seal
volume 20 mL, clear glass vial (flat top), closure type, crimp top vial, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Fiolki z cienkim uszczelnieniem i zaciskanym wieczkiem
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial (flat top)
round bottom
opis
(20 mm diameter, 0.125 in. height for thin septa)
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
22.5 mm × 75.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with CTC PAL
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako zamknięcie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Zwykłe fiolki z zaciskanym uszczelnieniem są zwykle używane do przeprowadzania reakcji derywatyzacji, gdy nie jest wymagane ciśnienie ani ogrzewanie. Fiolki te są czasami zwężane lub mają specjalne wkładki, które umożliwiają odzyskanie z nich małych objętości próbki.
Thin Seal vials are speciality vials made with a thicker lip. The lip of the vial is larger to accommodate thinner septa required in SPME applications. This vial allows you to use 20 mm thin septa (<0.030 in.) and still make a good seal. For our selection of closures, see the SPME vial section: Closures for Thin Seal Crimp Top Vials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sample Preparation in Chromatography.
Moldoveanu SC and David V.
Science, 477-478 (2002)