Kluczowe dokumenty
DWK223687
WHEATON® serum vial
tube capacity (20 mL), crimp-top
Synonim(y):
223687
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
flat bottom
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
: no
opakowanie
case of 120 ea Shrink-wrapped modules
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 223687
pojemność probówki
(20 mL)
probówka śr.
(30.5 mm)
dopasowywanie
(Pushfit)
Opis ogólny
Fiolki z rurkami do surowicy. Szkło jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym ze zmniejszonym ciśnieniem i ekstremalnymi wahaniami temperatury. Chroni przed zmianami pH i utrzymuje czystość zawartości.
  • Przezroczyste fiolki wyprodukowane z niskoparoprzepuszczalnego szkła borokrzemianowego, które spełnia wymagania USP typu 1 i ASTM E 438 typu 1, klasa A.
  • Bursztynowe fiolki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I, zgodne z wymogami odporności hydrolitycznej określonymi w USP 660 i EP 3.2.1.
  • Bursztynowe szkło spełnia wymagania USP 1 w zakresie ochrony próbek wrażliwych na światło.
  • Rurowa konstrukcja zapewnia doskonałą przejrzystość i spójność wymiarową między fiolkami
  • Specjalnie zaprojektowany promień dna zwiększa wytrzymałość w zastosowaniach związanych z liofilizacją
  • Mniejsza waga w porównaniu do butelek formowanych
  • Moduły owinięte folią termokurczliwą zmniejszają zanieczyszczenie cząstkami stałymi
  • Możliwość autoklawowania
Cechy i korzyści
  • Fiolki wykonane z rurki ze szkła borokrzemowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP <660> i EP 3.2.1.
  • Moduły owinięte folią termokurczliwą zmniejszają zanieczyszczenie cząstkami stałymi
  • Specjalna konstrukcja zwiększa wytrzymałość w zastosowaniach liofilizacyjnych
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)