Kluczowe dokumenty
SU860051
Supelco
Vials, crimp top, for Thin Seal
volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass (Thin seal vial for SPME)
round bottom
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
22.5 mm × 75.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Thin Seal vials are speciality vials made with a thicker lip. The lip of the vial is larger to accommodate thinner septa required in SPME applications. This vial allows you to use 20 mm thin septa (<0.030 in.) and still make a good seal. For our selection of closures, see the SPME vial section: Closures for Thin Seal Crimp Top Vials.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)