Kluczowe dokumenty
Z292036
Supelco
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, for use with A.I., Dani Headspace, Dani Purge and Trap, Hewlett-Packard, PerkinElmer, Tekmar, Varian Genesis, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
Właściwości
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with A.I.
for use with Dani Headspace
for use with Dani Purge and Trap
for use with Hewlett-Packard
for use with PerkinElmer
for use with Tekmar®
for use with Varian Genesis
Informacje prawne
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)