SU860100
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only)
volume 10 mL, amber glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 46 mm, pkg of 100 ea
Synonim(y):
Rounded Bottom Headspace Vials
About This Item
Materiały
amber glass vial
round bottom
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
22.5 mm × 46 mm
pojemność
10 mL
dopasowywanie
thread for 18
kompatybilność
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Opis ogólny
produkt powiązany
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta