Kluczowe dokumenty
SU860143
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
PTFE/silicone (with slit)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone (with slit)
blue polypropylene (6.0 mm hole)
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
septa śr. × grubość
9 mm × 1.0 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)