Kluczowe dokumenty
SU860144
Supelco
Short thread autosampler vial, clear glass, 11.6 x 32 mm (vial only)
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass (with integrated 0.2 mL insert)
Właściwości
graduated with marking spot
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6.0 mm
pojemność
0.2 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)