Key Documents
SU860199
Supelco
2in1 Kits for Varian® Autosampler
pkg of 1000 ea, volume 1.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
Materiały
black polypropylene cap (with 5.5 center hole)
clear glass
red PTFE/white silicone septum (UltraClean)
twardość
45 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 1000 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
grubość septy
1.3 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Informacje prawne
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)