Kluczowe dokumenty
SU860044
Supelco
TopSert TPX® autosampler vials
Snap ring vials, clear PMP, with integrated 0.2 mL glass insert
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear TPX® polymethylpentene (with integrated 0.2 mL glass insert)
clear glass insert (15 mm tip)
Właściwości
TopSert
opakowanie
pkg of 100 ea
dostępność
not available in USA
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys.
11.6 mm × 32 mm
pojemność
0.2 mL
dopasowywanie
thread for 11 mm
kompatybilność
for use with 11 mm snap top seal
Informacje prawne
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)