Kluczowe dokumenty
27297
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
Materiały
beveled finish clear glass vial
round bottom
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys.
22.6 mm × 75 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)