Kluczowe dokumenty
508578
Supelco
Septa, 20mm Chlorobutyl Rubber/PTFE, 52 Durometer, pk 100
PTFE/rubber (chlorobutyl), diam. × thickness 20 mm × 0.150 in., hardness 52 (Durometer: shore A)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
PTFE/rubber (chlorobutyl)
twardość
52 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Chromacol 20-CBT3B
śr. zewn.
20 mm
śr. × grubość
20 mm × 0.150 in.
Opis ogólny
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)