33143
Vials, crimp top, serum bottle
volume 10 mL, amber glass bottle, O.D. × H 25 mm × 50 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass bottle
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 36 ea
śr. zewn. × wys.
25 mm × 50 mm
pojemność
10 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Opis ogólny
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)