Key Documents
33107
Supelco
Vials, crimp top, serum bottle
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
Materiały
clear glass bottle
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 288 ea
śr. zewn. × wys.
36.6 mm × 62.8 mm
pojemność
30 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
Opis ogólny
These vials are constructed of clear, borosilicate glass; closure not included.
Zastosowanie
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)