Kluczowe dokumenty
27473
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
red aluminum seal, seal diam. 11 mm, PTFE/red rubber septum, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121821
Materiały
PTFE/red rubber septum
red aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 1000 ea
uszczelka śr.
11 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)