Kluczowe dokumenty
854980-U
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, opening size 5.5 mm, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, septum (TFE/butyl/red rubber), pkg of × 1000 ea
Synonim(y):
Nasadki zaciskane 11 mm z wkładką PTFE/gumową
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
septum (TFE/butyl/red rubber)
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
twardość
60 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of × 1000 ea
śr. × grubość
11 mm × 1.0 mm
wymiary otworu
5.5 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
854980-U4061833024355
854980-SAMPLE-U