27102-U
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
Synonim(y):
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
About This Item
Materiały
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Właściwości
closure type crimp seal
opakowanie
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
śr. × grubość
11 mm × 1.0 mm
otwór
4.8 mm
dopasowywanie
thread for 11 mm
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta